Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 259.00 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 769.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H13N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.29
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Icilin, ≥97% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
color
yellow
solubility
DMSO: 15 mg/mL
SMILES string
Oc1ccccc1N2CC=C(NC2=O)c3cccc(c3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H13N3O4/c20-15-7-2-1-6-14(15)18-9-8-13(17-16(18)21)11-4-3-5-12(10-11)19(22)23/h1-8,10,20H,9H2,(H,17,21)
InChI key
RCEFMOGVOYEGJN-UHFFFAOYSA-N
General description
Icilin is a synthetic cooling agent and modulates human transient receptor potential cation channel (TRPA1). Icilin inhibits transient receptor potential cation channel subfamily M member 8 (TRPM8) and modulates calcium release. Icilin also suppresses transient receptor potential vanilloid subtype 3 (TRPV3).
Application
Icilin has been used as cooling agent in anterior ventromedial preoptic area (VMPO) neurons.
Biochem/physiol Actions
Icilin is a potent agonist at the CMR1 cold- and menthol-sensitive receptor.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC), solid | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| form solid | form - | form - | form - |
| assay ≥97% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| solubility DMSO: 15 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| color yellow | color - | color - | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?