Merck
192457
Sigma-Aldrich
Cyclohexanon-2,4-dinitrophenylhydrazon
≥99%
About This Item
Lineare Formel:
C6H10[=NNHC6H3(NO2)2]
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥99%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
159-160 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: 25 mg/mL, clear, orange
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C2\CCCCC2)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H14N4O4/c17-15(18)10-6-7-11(12(8-10)16(19)20)14-13-9-4-2-1-3-5-9/h6-8,14H,1-5H2
InChIKey
QLWXZRVOHCYKKK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Nützlicher Standard für die Elementaranalyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)