17112
A1-Bouillon
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
casein enzymic hydrolysate, 20 g/L
lactose, 5 g/L
polyethylene glycol p-isooctylphenyl ether (Triton X-100), 1 mL/L
salicin, 0.5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
pH-Endwert
6.9±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Eignung
selective for Escherichia coli
selective for coliforms
Verwandte Kategorien
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.