Wichtige Dokumente
114669
4-(4-Nitrophenylazo)resorcin
Dye content 90 %
Synonym(e):
2,4-Dihydroxy-4′-nitro-azobenzol, Magneson I
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, 90%
mp (Schmelzpunkt)
195-200 °C (dec.) (lit.)
λmax
432 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Oc1ccc(\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c(O)c1
InChI
1S/C12H9N3O4/c16-10-5-6-11(12(17)7-10)14-13-8-1-3-9(4-2-8)15(18)19/h1-7,16-17H/b14-13+
InChIKey
NGPGYVQZGRJHFJ-BUHFOSPRSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?