Wichtige Dokumente
06473
Formic acid
BioUltra, 1.0 M in H2O
Synonym(e):
Methanoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Ameisensäure -Lösung, BioUltra, 1.0 M in H2O
Produktlinie
BioUltra
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
1.0 M in H2O
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
Brechungsindex
n20/D 1.336
pH-Wert
1.0-2.5 (25 °C)
Kationenspuren
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES String
[H]C(O)=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChIKey
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?