Merck
07318
Sigma-Aldrich
Magnetische Eisenoxidnanopartikel
0.8-1.4% solid material basis, 0.5-0.7% Fe basis
Synonym(e):
Eisenoxid-Nanopartikel, magnetisch
About This Item
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.23
Form
liquid
Enthält
oleic acid as stabilizer
Zusammensetzung
Fe, 0.5-0.7%
solid material, 0.8-1.4%
Konzentration
in heptane
Durchmesser
10-40 nm (hydrodynamic diameter, 1% mean volume)
Partikelgröße
6.5 nm±3.0 nm (Fe-Oxide-Nucleus)
Dichte
0.69 g/mL at 20 °C
Hinweis zur Analyse
Durchmesser: Z-Average: ~33 nm
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
24.8 °F
Flammpunkt (°C)
-4 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)