Merck
51238
SAFC
Magnetische Eisenoxid-Nanopartikel -Lösung
0.3-0.7% Fe basis, 2.5-3.5% solids basis
Synonym(e):
Eisenoxid(II,III), magnetische Nanopartikel -Lösung, Magnetische Eisenoxid Nanokristalle, Magnetit, Superparamagnetische Eisenoxid Nanopartikel
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Fe3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Enthält
oleic acid and 11-aminoundecanoic acid as stabilizer
Zusammensetzung
Fe, 0.3-0.7%
solids, 2.5-3.5%
Konzentration
in H2O
Durchmesser
10-50 nm (hydrodynamic diameter, 1% mean volume)
Partikelgröße
6.5 nm±3.0 nm (Fe-Oxide-Nucleus)
Dichte
1.00 g/mL at 20 °C
SMILES String
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
InChIKey
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Concentration 5mg/ml includes total weight nanocrystals plus ligands.
Hinweis zur Analyse
Durchmesser: Z-Average: ~33 nm
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)