Merck
07305
Supelco
[(3R)-3-Hydroxyoctanoyl]-L-carnitin
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxooctyl]-oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Inneres Salz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H29NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.39
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.21
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]/D -29.0±3.0°, c = 0.1 in methanol
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCC)=O)CC([O-])=O
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)