Wichtige Dokumente
439061
(−)-Isopulegol
99%
Synonym(e):
(1R,2S,5R)-2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol, (1R,3R,4S)-p-Menth-8-en-3-ol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −22°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.471 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
Dichte
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChIKey
ZYTMANIQRDEHIO-KXUCPTDWSA-N
Anwendung
- 8-arylmenthols by Smiles-Truce rearrangement of aryl sulfonates.[3],·
- Stereoisomers of 5,9-dimethylpentadecane.[4]
- Octahydro-2H-chromen-4-ol by Prins cyclization with vanillin in the presence of montmorillonite clay as the catalyst.[5]
- p-menthane-3,8,9-triol by catalytic Sharpless dihydroxylation.[6]
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
172.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?