Merck
06837
SAFC
Benzamidin -hydrochlorid Hydrat
Synonym(e):
Amidinobenzol -hydrochlorid, Benzamidinium-chlorid, Benzolcarboximidamid -hydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C(=NH)NH2 · HCl · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.61 (anhydrous basis)
Beilstein:
3594959
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay
≥99.0% (HPLC)
Form
powder or crystals
Konzentration
98.0-102.0 % (w/w) (anhydrous basis, AT)
98.0-102.0 % (w/w) (anhydrous basis, NT)
Verunreinigungen
≤20 mg/kg heavy metals
≤3000 mg/kg residual solvent (methanol) (GLC-HS)
≤5000 mg/kg residual solvents (2-propanol, acetone) (GLC-HS) (each)
8-19% water
mp (Schmelzpunkt)
86-88 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].[H]O[H].NC(=N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2.ClH.H2O/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;/h1-5H,(H3,8,9);1H;1H2
InChIKey
BQVJCMMLDJPBFZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Benzamidin HCl ist ein reversibler Inhibitor von Trypsin, trypsinähnlichen Enzymen und Serinproteasen. Für die generelle Proteasehemmung wird eine Konzentration von ca. 1 mM verwendet. Zum Hemmen von Proteasen aus Hefe wird ein Bereich von 0,5–4,0 mM verwendet; er ist größtenteils gegen Pepstatin A austauschbar.
Benzamidin HCI ist nicht nur ein starker, kompetitiver Inhibitor von Trypsin, sondern nachweislich auch ein starker, kompetitiver Inhibitor von Thrombin und Plasmin. Es hat sich auch bei der Prävention des Glucagonabbaus in menschlichem Plasma als effektives Aprotinin erwiesen.
Peptidase-Inhibitor
Angaben zur Herstellung
Benzamidin HCI ist in Wasser und Alkohol löslich. Löslichkeitstests in Wasser bei einer Konzentration von 50 mg/mL ergeben beim Erwärmen eine klare Lösung. Benzamidin HCI ist gegenüber einer Oxidation empfindlich. Es wird empfohlen, die Lösung vor Gebrauch jedes Mal frisch in entgastem Wasser zuzubereiten. Jedoch sind ggf. auch eingefrorene Aliquote, die zum Ausschluss von Luft unter Inertgas gelagert werden, für einen kurzen Zeitraum stabil. Die verfügbaren Daten reichen zur Bewertung der Haltbarkeit einer gefrorenen Lösung nicht aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Valeriy V Pak et al.
Cell metabolism, 31(3), 642-653 (2020-03-05)
Hydrogen peroxide (H2O2) is a key redox intermediate generated within cells. Existing probes for H2O2 have not solved the problem of detection of the ultra-low concentrations of the oxidant: these reporters are not sensitive enough, or pH-dependent, or insufficiently bright