Merck
12072
Sigma-Aldrich
Benzamidin
≥95.0%
Synonym(e):
Benzenylamidine, Phenylamidine
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C(=NH)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.15
Beilstein:
606020
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0%
Form
powder or crystals
Funktionelle Gruppe
amine
phenyl
SMILES String
NC(=N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H3,8,9)
InChIKey
PXXJHWLDUBFPOL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Benzamidin wurde zur Herstellung von Heparansulfat-reichem Proteoglycan aus Mammaepithelzellen der Maus verwendet. Es dient zur Vermeidung einer enzymatischen Zersetzung während der Reinigung des bovinen Faktors XII (Hageman-Faktor).
Biochem./physiol. Wirkung
Benzamidin ist ein Plasmin-Inhibitor und wird im Radioimmunoassay für Glucagon in Humanplasma verwendet. Es verhindert die Zerstörung des Thyrotropin-freisetzenden Hormons (TRH), mit dem Vollblut in vitro versetzt wird, bevor der Radioimmunoassay für TRH durchgeführt wird.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Purification and characterization of bovine coagulation factor XII (Hageman factor).
H Claeys et al.
European journal of biochemistry, 87(1), 69-74 (1978-06-01)
Hung-Wei Chang et al.
PLoS pathogens, 15(6), e1007826-e1007826 (2019-06-21)
Vaccinia mature virus requires A26 envelope protein to mediate acid-dependent endocytosis into HeLa cells in which we hypothesized that A26 protein functions as an acid-sensitive membrane fusion suppressor. Here, we provide evidence showing that N-terminal domain (aa1-75) of A26 protein
Use of benzamidine as a proteolytic inhibitor in the radioimmunoassay of glucagon in plasma.
J W Ensinck et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 35(3), 463-467 (1972-09-01)
Karina Smorodinsky-Atias et al.
Molecular biology of the cell, 27(6), 1026-1039 (2015-12-15)
The receptor-tyrosine kinase (RTK)/Ras/Raf pathway is an essential cascade for mediating growth factor signaling. It is abnormally overactive in almost all human cancers. The downstream targets of the pathway are members of the extracellular regulated kinases (Erk1/2) family, suggesting that
Zhenghu Chen et al.
Scientific reports, 6, 38011-38011 (2016-12-20)
Neuroblastoma (NB) is the most common extracranial tumor in children. Unlike in most adult tumors, tumor suppressor protein 53 (p53) mutations occur with a relatively low frequency in NB and the downstream function of p53 is intact in NB cell