Merck
06433
Supelco
Amberlite IRA-410 Ion Exchange Resin
chloride form, 20-25 mesh, matrix styrene/divinylbenzene (gel)
Größe auswählen
1 KG
CHF 171.00
CHF 171.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
CHF 171.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
23151817
NACRES:
SB.52
CHF 171.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Amberlite IRA-410 Chlorid-Form, chloride form, matrix styrene/divinylbenzene (gel), 20-25 mesh
Dampfdichte
<1 (vs air)
Beschreibung
strongly basic
Form
beads
Selbstzündungstemp.
800 °F
Parameter
40 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
Feuchtigkeit
45-51%
Methode(n)
LPLC: suitable
Verlust
~45% loss on drying, 110 °C
Matrix
styrene/divinylbenzene (gel)
Aktive Matrixgruppe
benzyldimethyl(2-hydroxyethyl)ammonium functional group
Partikelgröße
20-25 mesh
600-750 μm
Betriebs-pH-Wert
0-14
Kapazität
1.25 meq/mL by wetted bed volume
Trenntechnik
anion exchange
InChI
1S/C13H20NO.C10H10.ClH/c1-4-12-7-5-6-8-13(12)11-14(2,3)9-10-15;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;/h4-8,15H,1,9-11H2,2-3H3;3-8H,1-2H2;1H/q+1;;/p-1
InChIKey
DPRMXNMXCFHCAS-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Stark basisches (Typ II) Anionentauscherharz für die Konditionierung von Wasser, Entfernen von Iodionen, Neutralisation von Lösungen, Entfernen von Xanthan- und Xanthenfarbstoffen usw.; bessere Regenerationseffizienz als das Typ I Basisharz.
Amberlite IRA-410 chloride form may be used as a column material for the purification of crude lipase obtained from Bacillus circulans[1] and extra-cellular lipase from Bacillus licheniformis MTCC 6824[2] by anion-exchange chromatography. It may also be used as an ion exchange resin for the recovery of amylases from maize malt by using expanded bed chromatography.[3]
Rechtliche Hinweise
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Preparation of eicosapentaenoic acid concentrates from sardine oil by Bacillus circulans lipase.
Chakraborty K, et al.
Food Chemistry, 120(2), 433-442 (2010)
Study of amylases recovery from maize malt by ion-exchange expanded bed chromatography.
Biazus JPM, et al.
Process Biochemistry (Oxford, United Kingdom), 41(8), 1786-1791 (2006)
An extra-cellular alkaline metallolipase from Bacillus licheniformisMTCC 6824: purification and biochemical characterization.
Chakraborty Kajal and Raj RP
Food Chemistry, 109(4), 727-736 (2008)