1.15131
Amberlite™ IR-120 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 15-50 mesh, strongly acidic
Synonym(e):
Synthetisches Calciumsilikathydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Ionenaustauscher Amberlite™ IR-120, (strongly acidic cation exchanger), H⁺ form
Qualitätsniveau
Form
resin
Methode(n)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Matrix
PS-DVB
Aktive Matrixgruppe
SCX
Partikelgröße
300-1100 μm
Schüttdichte
850 kg/m3
Trenntechnik
cation exchange
Lagertemp.
no temp limit
Hinweis zur Analyse
Gesamtkapazität (feucht): ≥ 1,8 mol/l
Korngröße (0,3 – 1,1 mm): ≥ 90
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable