Merck
762350
Sigma-Aldrich
Potassium trifluoromethanesulfonimide
≥95%
Synonym(e):
Potassium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2F6KNO4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Assay:
≥95%
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
198-203 °C
SMILES String
[K+].FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.K/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
InChIKey
KVFIZLDWRFTUEM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Potassium trifluoromethanesulfonimide is a Lewis acid used to enhance the low-temperature radical polymerization of N, N-dimethylacrylamide to synthesize poly(N,N-dimethylacrylamide).
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)