Merck
06411
Supelco
Amberlite IRA-67 Ion Exchange Resin
free base, 25-35 mesh
Größe auswählen
250 G
CHF 79.80
1 KG
CHF 251.00
CHF 79.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
CHF 79.80
1 KG
CHF 251.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
NACRES:
SB.52
CHF 79.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Amberlite IRA-67 freie Base, free base
Qualitätsniveau
Form
beads
Feuchtigkeit
~60%
Methode(n)
LPLC: suitable
Verlust
~55% loss on drying, 110 °C
Matrix
Acrylic (gel)
Aktive Matrixgruppe
tertiary amine
Partikelgröße
500-750 μm
Kapazität
1.6 meq/mL by wetted bed volume
Trenntechnik
anion exchange
InChI
1S/C12H18O3.C10H10.C8H16N2O/c1-3-5-7-13-9-11-15-12-10-14-8-6-4-2;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-4-8(11)9-6-5-7-10(2)3/h3-4,9-12H,1-2,5-8H2;3-8H,1-2H2;4H,1,5-7H2,2-3H3,(H,9,11)/b11-9+,12-10+;;
InChIKey
ZGXNLYRRYYOMNG-JDDKLYJPSA-N
Anwendung
Schwach basisches Anionentauscherharz mit ungewöhnlich hoher Kapazität für große organische Verbindungen; zu den gebräuchlichen Applikationen gehören: Entsäuerung, Entionisierung von Prozessflüssigkeiten, Isolierung saurer Naturprodukte, Reinigung von Novabiacin und Cephalosporine, Trennung neutraler und saurer Aminosäuren unterhalb pH 10; Entfernen von Heparinsäure bei niedrigem pH, Konzentrierung von Zitronensäure und Demineralisierung von Käsewasser
Sonstige Hinweise
Bisher bekannt als IRA-68.
Rechtliche Hinweise
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)