05097
(+)-Natrium-L-ascorbat
analytical standard
Synonym(e):
E301; Vitamin C Natriumsalz, L(+)-Ascorbinsäure Natriumsalz, Vitamin C Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Qualität
analytical standard
Assay
≥98.5% (TLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
Na, 10.8-12.8%
Verlust
≤2.0% loss on drying
mp (Schmelzpunkt)
220 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
detection
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1[O-]
InChI
1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
InChIKey
PPASLZSBLFJQEF-RXSVEWSESA-M
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?