Merck
GSWG047S6
Millipore
S-Pak Filter 0,22µm, 47 mm, weiß, mit Netzaufdruck
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.22 μm, filter diam. 47 mm, white gridded membranes for microbiological analysis
Synonym(e):
S-Pak® Membranfilter, Membranfilter, semipermeable Membranen
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
Agentur
ISO 7704
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Leistungsmerkmale
individually wrapped
Hersteller/Markenname
S-Pak®
Filterdurchm.
47 mm
Porengröße
0.22 μm pore size
Aufnahme
sample type cosmetics
sample type food(s)
sample type bottled water
sample type beer
sample type beverage(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type soft drink
sample(s) (environmental)
sample type wine
sample type sport drink
sample type cider
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
S-Pak-Filter bestehen aus Zellulosemischestern (MCE) mit einer Porengröße von 0,22 μm, sind weiß, mit Netzaufdruck und weisen einen Durchmesser von 47 mm auf. Diese sterilen, gebrauchsfertigen, individuell verpackten Filter sind leicht ohne Toxizität und hydrophobe Flecken zu handhaben.
Anwendung
Die Filter werden zum Einsatz bei der Membranfiltrationsmethode der bakteriellen Analyse von Wasser hergestellt. Sie werden zudem für die Analyse pharmazeutischer und kosmetischer Produkte verwendet.
Verpackung
Individuell versiegelt, mit blauem Trennpapier, steril
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yaoping Zhang et al.
Frontiers in microbiology, 10, 2596-2596 (2019-12-04)
Utilization of both C5 and C6 sugars to produce biofuels and bioproducts is a key goal for the development of integrated lignocellulosic biorefineries. Previously we found that although engineered Zymomonas mobilis 2032 was able to ferment glucose to ethanol when
Verwandter Inhalt
S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing