Wichtige Dokumente
03761
Fumarsäure
tested according to USP/NF
Synonym(e):
Acidum fumaricum
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
tested according to USP/NF
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1.7 mmHg ( 165 °C)
Assay
≥99.5%
Form
fine crystals
powder
Selbstzündungstemp.
1364 °F
Expl.-Gr.
40 %
mp (Schmelzpunkt)
298-300 °C (subl.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
InChIKey
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
523.4 °F
Flammpunkt (°C)
273 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?