Merck
798673
Sigma-Aldrich
Fumarsäure
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99%
Synonym(e):
(2E)-2-Butenedioic acid, trans-Butenedioic acid
Größe auswählen
100 G
CHF 18.80
CHF 18.80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 18.80
About This Item
Lineare Formel:
HOOCCH=CHCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.07
Beilstein:
605763
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
CHF 18.80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
anhydrous
free-flowing
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1.7 mmHg ( 165 °C)
Produktlinie
Redi-Dri
Assay
≥99%
Form
powder
Selbstzündungstemp.
1364 °F
Expl.-Gr.
40 %
mp (Schmelzpunkt)
298-300 °C (subl.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
InChIKey
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Rechtliche Hinweise
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
523.4 °F
Flammpunkt (°C)
273 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.