Merck
02554
Supelco
Fluoreszenzindikator grün 254 nm
suitable for thin layer chromatography (TLC)
Synonym(e):
Zinksilicat, Mangan-dotiert
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
PubChem Substanz-ID:
Form
powder
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Fluoreszenz
(shows a green fluorescence when illuminated with UV light (254 nm))
SMILES String
[Zn++].[Zn++].[O-][Si]([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/O4Si.2Zn/c1-5(2,3)4;;/q-4;2*+2
InChIKey
ZOIVSVWBENBHNT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)