Wichtige Dokumente
1.09182
Supelco
Fluorescent indicator F₂₅₄
Synonym(e):
Fluorescent indicator F₂₅₄
Größe auswählen
50 G
CHF 72.10
CHF 72.10
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
CHF 72.10
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171501
EG-Index-Nummer:
271-896-0
NACRES:
NA.21
CHF 72.10
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Qualitätsniveau
Verunreinigungen
≤0.01% Fe (Iron)
≤0.3% Water
pH-Wert
7.0 ( in H2O, suspension)
mp (Schmelzpunkt)
1500 °C
Löslichkeit
<0.1 g/L
Dichte
4.0 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1450 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[Zn+2].[Zn+2].[Si]([O-])([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/O4Si.2Zn/c1-5(2,3)4;;/q-4;2*+2
InChIKey
ZOIVSVWBENBHNT-UHFFFAOYSA-N
Verlinkung
Replaces: 9182-1; 9182
Hinweis zur Analyse
Identität: entspricht
Fe (Eisen): ≤ 0.01 %
Wasser: ≤ 0.3 %
Anwendungstechnische Prüfung für DC: entspricht
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable