Wichtige Dokumente
01095
Acetylendicarbonsäure-bis-(trimethylsilylester)
≥98.0%
Synonym(e):
Bis-(trimethylsilyl)-acetylendicarboxylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
n20/D 1.439
bp
94 °C/0.005 mmHg (lit.)
Dichte
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](C)(C)OC(=O)C#CC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H18O4Si2/c1-15(2,3)13-9(11)7-8-10(12)14-16(4,5)6/h1-6H3
InChIKey
RYHMNBZWRLSKHY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)