Wichtige Dokumente
01032
Acetyl-Coenzym A Trinatriumsalz
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
Acetyl-S-CoA Na3
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H35N7Na3O17P3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
875.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
Empfohlene Produkte
Assay
≥90% (HPLC)
Lagertemp.
−20°C
Sonstige Hinweise
Review
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
E.R. Stadtman
Reflections on Biochemistry: Proc. Int. Symp. Enzym. Mech. Biosynth. Cell Funct., 161-161 (1976)