00586
Aceton
purum, ≥99.0% (GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2 (vs air)
2 (vs air)
Dampfdruck
184 mmHg ( 20 °C)
184 mmHg
Qualität
purum
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Expl.-Gr.
13.2 %
8 % (lit.)
Verunreinigungen
≤1% water
Brechungsindex
n20/D 1.359 (lit.)
n20/D 1.359
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-94 °C (lit.)
−94 °C (lit.)
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
SMILES String
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChIKey
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- As organic solvent to investigate the zeta potential of TiO2 and Al2O3 powders.
- Synthesis of poly(ortho esters) (POE), biodegradable carriers for drug delivery devices.
- Spectrophotometric determination of ester groups in lipids.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?