Wichtige Dokumente
28-5904
Schwefelsäure -Lösung
70%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
70%
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Dichte
1.61 g/cm3
SMILES String
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChIKey
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable