Merck
28-4730
Sigma-Aldrich
Somogyi′s copper reagent
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
SAJ special grade
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Lagertemp.
15-25°C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)