Wichtige Dokumente
28-3020
Natronlauge
0.5 M
Synonym(e):
Natriumhydroxid -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
3 mmHg ( 37 °C)
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
0.5 M
1/2 N
Dichte
1.02 g/cm3 at 20 °C
SMILES String
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable