Wichtige Dokumente
24-5110
Kalium(meta)periodat
JIS special grade, 99.5-100.3%
Synonym(e):
Periodsäure Kaliumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Assay
99.5-100.3%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
4.5-5.5 (25 °C, 2.3 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
582 °C (lit.)
SMILES String
[K+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.K/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChIKey
FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges