Wichtige Dokumente
24-4725
Kalilauge
0.5 M
Synonym(e):
Kaliumhydroxid -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ special grade
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
0.5 M
1/2 N
SMILES String
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?