Wichtige Dokumente
24-2700
Phosphor(V)-oxychlorid
SAJ special grade, 99.0-100.5%
Synonym(e):
Phosphoroxidchlorid, Phosphorylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ special grade
Dampfdichte
5.3 (vs air)
Dampfdruck
104 mmHg ( 50 °C)
28 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.0-100.5%
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
1 (20 °C)
bp
105.8 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1.25 °C (lit.)
Dichte
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/Cl3OP/c1-5(2,3)4
InChIKey
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter