567704
Sphingolipid Ceramide N-Deacylase, Pseudomonas sp.
Synonym(e):
SCDase
Biologische Quelle
bacterial (Pseudomonas spp.)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Spezifische Aktivität
≥1 units/mL
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Fremdaktivität
α- and β-N-acetylgalactosaminidase, α-fucosidase, α- and β-galactosidase, neuraminidases, none detected
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Warnhinweis
Einheitendefinition
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Sueyoshi, N., et al. 1997. J. Lipid Res. 38, 1923.
Ito, M., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 24370.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable