Merck
8.22322
Sigma-Aldrich
Phosphor-Trichlorid
for synthesis
Synonym(e):
Phosphor-Trichlorid, Phosphor(III)-chlorid
Größe auswählen
100 ML
CHF 87.80
500 ML
CHF 122.00
1 L
CHF 207.00
300 KG
CHF 14’150.00
CHF 87.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 87.80
500 ML
CHF 122.00
1 L
CHF 207.00
300 KG
CHF 14’150.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-749-3
NACRES:
NA.22
bp:
76 °C/1013 hPa
CHF 87.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
131 hPa ( 20 °C)
Assay
≥99% (argentometric)
Form
liquid
Wirksamkeit
18 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
pH-Wert
1 (20 °C, 5 g/L in H2O)
bp
76 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-94 °C
Dichte
1.57 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
P(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl3P/c1-4(2)3
InChIKey
FAIAAWCVCHQXDN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
zur Synthese
Anwendung
Phosphor-Trichlorid (PCl3) eignet sich als:
  • Chlorierungsmittel für Alkohole, Aldehyde, Ketone und Carbonsäuren.[1]
  • Reagens zur Umwandlung von Alkoholen, Diolen und Phenolen in Phosphite.[1]
  • Reduktionsmittel zur Reduktion von Sulfoxiden, Amin-N-oxiden und Hydroxylamiden zu den entsprechenden Sulfiden, Aminen und Amiden.[1]
Es kann auch für die Synthese folgender Substanzen verwendet werden:
  • Phosphaindolizine und Thiazolodiazaphosphole durch Reaktion mit quartären Ammoniumsalzen.[1]
  • Phosphorhaltige Ligandenmoleküle durch die Einführung des Phosphoratoms.[1]
  • Benzidronat durch Behandlung mit Phenylessigsäure und phosphoriger Säure in Methansulfonsäure und anschließender Hydrolyse.[2]
Hinweis zur Analyse
Assay (argentometrisch)≥ 99,0 %Dichte (d 20 °C/ 4 °C)1,572–1,574
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Phosphorus (III) Chloride
Moder Kenneth P
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Efficient synthesis of benzidronate applying of phosphorus trichloride and phosphorous acid.
Grun A, et al.
Letters in Drug Design & Discovery, 12(1), 78-84 (2015)