23-0725
Orcein acetate stain solution
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Eignung
nuclear staining
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)