Merck
23-0350
Sigma-Aldrich
Eucalyptus oil
CP
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
Qualität:
CP
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
CP
Form
oil
Verfügbarkeit
available only in Japan
SMILES String
O1C2(CCC(C1(C)C)CC2)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
120.2 °F
Flammpunkt (°C)
49 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)