19-3480
Methyl-4-hydroxybenzoat
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonym(e):
p-Hydroxybenzoesäuremethylester, Methylparaben, NIPAGIN
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Assay
≥98.0%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
125-128 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
InChIKey
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
334.4 °F
Flammpunkt (°C)
168 °C