Wichtige Dokumente
19-0700
Malonsäure
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Propandisäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Assay
≥99.0%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: 1,390 g/L at 22 °C
SMILES String
OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)
InChIKey
OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
314.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
157 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves