Merck
18-1380
Sigma-Aldrich
Lithiumbromid Hydrat
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Lineare Formel:
LiBr · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.85 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay:
≥98.0%
Qualität:
SAJ first grade
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
SAJ first grade
Assay
≥98.0%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
162-167 °C (lit.)
SMILES String
[Li+].[Br-].[H]O[H]
InChI
1S/BrH.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
IPLONMMJNGTUAI-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)