Merck
GF99421162
Stainless steel - AISI 316l
tube, outside diameter 4.0 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 500 mm, wall thickness 0.55 mm
Synonym(e):
FF217401
Größe auswählen
1 EA
CHF 141.00
CHF 141.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 141.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 141.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 994-211-62
Länge
500 mm
AD
4.0 mm
Wandstärke
0.55 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)