15-0160
Indigokarmin
JIS special grade, ≥97.5%
Synonym(e):
Indigo-5,5′-disulfonsäure Dinatriumsalz, Säureblau 74
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Assay
≥97.5%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2NC(\C(=O)c2c1)=C3\Nc4ccc(cc4C3=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10N2O8S2.2Na/c19-15-9-5-7(27(21,22)23)1-3-11(9)17-13(15)14-16(20)10-6-8(28(24,25)26)2-4-12(10)18-14;;/h1-6,17-18H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b14-13+;;
InChIKey
KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1