Merck
1.03026
Supelco
Bromothymol-Blau
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Bromothymol-Blau, 3′,3′′-Dibromthymolsulfonphthalein, BTB
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H28Br2O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
624.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171502
EG-Index-Nummer:
200-971-2
NACRES:
NB.21
Produktbezeichnung
Bromothymol-Blau, indicator ACS,Reag. Ph Eur
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Form
solid
Verlust
≤3% loss on drying, 110°C
visual transition interval
5.8-7.6, yellow to blue
Schüttdichte
450 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3c(c(c(c(c3)C(C)C)O)Br)C)c2c(c(c(c(c2)C(C)C)O)Br)C
InChI
1S/C27H28Br2O5S/c1-13(2)17-11-20(15(5)23(28)25(17)30)27(19-9-7-8-10-22(19)35(32,33)34-27)21-12-18(14(3)4)26(31)24(29)16(21)6/h7-14,30-31H,1-6H3
InChIKey
NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
  • Novel pH-responsive indicator films based on bromothymol blue-anchored chitin for shrimp freshness monitoring: In dieser Studie werden innovative pH-empfindliche Folien vorgestellt, die Bromthymolblau in Chitin integrieren und zur Nachverfolgung des Frischeverlustes von Garnelen entwickelt wurden. Die Entwicklung und Erprobung dieser Folien in Echtzeitszenarien bietet eine praktikable Methode zur Überwachung der Frische von Meeresfrüchten, was die Qualitätskontrolle in Lebensmittelvertriebsketten sicherstellt (Yang et al., 2023).
Hinweis zur Analyse
Übergangsbereich: pH 5,8–7,6 gelb - blau
Aussehen der Lösung: entspricht
Trocknungsverlust (110  °C): ≤ 3
Übergangsbereich (gemäß ACS): entspricht
Sensitivitätstest: entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2