12-1120
Glycerin
JIS special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
1,2,3-Propantriol, Glycerin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Dampfdichte
3.1 (vs air)
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
698 °F
Expl.-Gr.
2.6-11.3 % (lit.)
Verfügbarkeit
available only in Japan
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
pH-Wert
5.5-8
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20 °C (lit.)
Dichte
1.25 g/mL (lit.)
SMILES String
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChIKey
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
320.0 °F
Flammpunkt (°C)
160 °C