09-1812
Diethylether
≥99.5%
Synonym(e):
Ether, Ethylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Dampfdruck
28.5 psi
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
320 °F
Expl.-Gr.
36.5 %
Verfügbarkeit
available only in Japan
Verunreinigungen
<100 ppm water
Brechungsindex
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−116 °C (lit.)
Dichte
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-49.0 °F
Flammpunkt (°C)
-45 °C