Wichtige Dokumente
03-3075
Bortrifluoridmethanol
CP
Synonym(e):
Boron trifluoride-methanol solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
CP
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
~51% boron trifluoride
Dichte
1.203 g/cm3
SMILES String
CO.FB(F)F
InChI
1S/CH4O.BF3/c1-2;2-1(3)4/h2H,1H3;
InChIKey
JBXYCUKPDAAYAS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Kidney, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
83.3 °F
Flammpunkt (°C)
28.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)