Merck
01-4870
Sigma-Aldrich
Ammoniumoxalat Monohydrat
JIS special grade, ≥99.5%
Synonym(e):
Oxalsäure Diammoniumsalz
About This Item
Lineare Formel:
(NH4)2C2O4 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.11
Beilstein:
3759830
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
JIS special grade
Assay
≥99.5%
Form
crystalline
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
6.0-7.0 (25 °C, 14.2 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
133 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(C(O)=O)=O.N.O.N
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
InChIKey
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M. Sato
Phytochemistry, 19, 1939-1939 (1980)
Yuancun Qiao et al.
The journal of physical chemistry letters, 6(14), 2755-2760 (2015-08-13)
Negative linear compressibility (NLC) is a relatively uncommon phenomenon and rarely studied in organic systems. Here we provide the direct evidence of the persistent NLC in organic mineral ammonium oxalate monohydrate under high pressure using synchrotron X-ray powder diffraction, Raman
Electrochemiluminescence as a tool for microscopy at the nanoscale.
Lee A, et al.
Proceedings of SPIE, 13, 13-20 (2004)