09898
Ammoniumoxalat Monohydrat
BioUltra, ≥99.5% (RT)
Synonym(e):
Oxalsäure Diammoniumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioUltra
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% (RT)
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
Verlust
≤0.02% loss on ignition
pH-Wert
6.0-7.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
133 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorption
cut-off at 267 nm in H2O at 0.1 M
SMILES String
OC(C(O)=O)=O.N.O.N
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
InChIKey
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?