Wichtige Dokumente
UDGHL-RO
Roche
Uracil-DNA-Glykosylase, hitzelabil
recombinant from marine bacterium BMTU 3346
Synonym(e):
PCR, UDG
Größe auswählen
CHF 297.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 297.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bacterial (marine bacterium BMTU 3346)
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Form
solution
Verpackung
pkg of 100 U (11775367001)
pkg of 500 U (11775375001)
Hersteller/Markenname
Roche
Konzentration
1000 U/mL
Methode(n)
activity assay: suitable
Farbe
colorless
Optimaler pH-Wert
8.3-8.9
Löslichkeit
water: soluble
Eignung
suitable for enzyme test
Anwendung(en)
life science and biopharma
Fremdaktivität
DNA decontamination:, present ( >= 10 e5 copies )
RNases with MS- II- RNA ≤10 units, none detected
Unspec.nucleases w. lambda-DNA 20 units, none detected
Unspec.nucleases w.M13mp9ss-DNA ≤20 units, none detected
Unspec.nucleases w.pBR 322-DNA ≤20 units, none detected
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Enzymcharakteristika
Das BMTU 3346-Enzym wird schneller inaktiviert (2 Minuten bei +95°C) als das entsprechende Enzym aus E. coli (10 Minuten bei +95 °C). Es wird auch berichtet, dass UNG aus E. coli zum Teil aktiv bleibt, was zu einem Abbau des dU-enthaltenden PCR-Produkts führt. Im Gegensatz dazu baut die hitzelabile UNG innerhalb von mindestens einigen Stunden Inkubationszeit bei +2 bis +8°C dU-PCR-Produkte nicht ab. Aus diesem Grund ist es nicht erforderlich, das PCR-Produkt unmittelbar nach der Amplifikation einzufrieren oder das Reaktionsgemisch bei -70 °C zu halten.
Spezifität
- Uracil-DNA-Glycosylase hydrolysiert Uracil-glycosidische Bindungen an U-DNA-Stellen in einzel- oder doppelsträngiger DNA, exzidiert Uracil und schafft alkaliempfindliche abasische Stellen in der DNA.
- Das Enzym ist sowohl in einzel- als auch doppelsträngiger DNA aktiv.
- Uracil-DNA-Glycosylase ist gegenüber RNA und nativer, Uracil-freier DNA inaktiv.
- Da die Uracil-DNA-Glycosylase keine Metallionen benötigt, ist sie in Gegenwart von EDTA vollständig aktiv.
Hitzeinaktivierung: 95 °C für 2 min
Anwendung
Wichtiger Hinweis: Für hochsensible Techniken wie Echtzeit-PCR empfehlen wir unsere LightCycler® Uracil-N-Glycosylase, die für diesen Anwendungsbereich optimiert ist.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Vermeidung einer Kontaminationsübertragung in die PCR.
- Erhöhung der Effizienz von zielgerichteten Mutageneseverfahren.
- Markierung von Oligonukleotid-Sonden.
- Durchführung einer schnelleren Inaktivierung als durch das entsprechende Enzym aus E. coli aufgrund der geringeren Thermostabilität des Enzyms.
- Bei +2 bis +8 °C kein Abbau von dU-PCR-Produkten innerhalb von mindestens einigen Stunden nach der Inkubation.
Inhalt
Das Enzym wird als 1 U/μl-Lösung in Lagerpuffer geliefert.
Qualität
Gemäß den derzeitigen Qualitätskontrollverfahren enthält das Enzym keine kontaminierenden Exo- oder Endonukleasen und weist keine RNase-Aktivität auf.
Einheitendefinition
Eine Lindahl-Einheit ist definiert als die Enzymmenge, die zur Abgabe von 1 Mol Uracil bei +37 °C in 1 Minute erforderlich ist. Eine Lindahl-Einheit ist, basierend auf unserer Einheitendefinition, mit 520.000 Einheiten vergleichbar.
Volumenaktivität: 1 U/μl
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.