Merck
DNALIG-RO
Roche
T4-DNA-Ligase
solution, from Escherichia coli(NM 989), suitable for activity assay
Synonym(e):
DNA-Ligase, T4
Größe auswählen
100 UNITS
CHF 139.00
500 UNITS
CHF 496.00
500 UNITS
CHF 496.00
CHF 139.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 UNITS
CHF 139.00
500 UNITS
CHF 496.00
500 UNITS
CHF 496.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
CHF 139.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
Escherichia coli (NM 989)
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Beschreibung
recombinant form of the enzyme from T4 phage
Form
solution
Spezifische Aktivität
~3000 units/mg protein
Verpackung
pkg of 100 U (10481220001 [1 U/μl])
pkg of 500 U (10716359001 [1 U/μl])
pkg of 500 U (10799009001 [5 U/μl])
Hersteller/Markenname
Roche
Parameter
4-22 °C optimum reaction temp.
Methode(n)
activity assay: suitable
Optimaler pH-Wert
7.2-7.8
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
T4-DNA-Ligase katalysiert die Bildung von Phosphodiesterbindungen zwischen benachbarten 3′-Hydroxyl- und 5′-Phosphat-Enden in doppelsträngiger DNA. Außerdem werden Einzelstrangbrüche in doppelsträngiger DNA durch T4-DNA-Ligase geschlossen.
Inhalt
T4-DNA-Ligase, geliefert mit 10x konzentriertem Ligationspuffer, der ATP enthält.
Spezifität
Hitzeinaktivierung: Das Enzym kann durch Erhitzen (65 °C, 10 Minuten) inaktiviert werden.
Anwendung
Ligation von DNA-Fragmenten mit klebrigen oder glatten Enden.[1][2][3]
Qualität
Qualität
Nach Maßgabe der aktuellen Qualitätskontrollverfahren auf die Abwesenheit von Desoxyribonukleasen und Exonukleasen getestet.
Einheitendefinition
Eine Einheit T4-DNA-Ligase ist die Menge an Enzymaktivität, die 1 nmol 32P aus Pyrophosphat bei +37 °C in 20 Minuten in Norit-absorbierbares Material umwandelt. Eine Einheit entspricht 0,2 U, bestimmt im Exonuklease-III-Resistenzassay. Verdünnungspuffer: 50 mM Tris-HCl, 10 mM Dithioerythritol, Rinderserumalbumin, 500 μg/ml, pH 7,6 (+25 °C).
Volumenaktivität: 1 x 103 U/ml; 5 x 103 U/ml
Angaben zur Herstellung
Aktivator: Mg2+ (10 mM), DTT
Arbeitslösung: Zur Verdünnung des Enzyms empfiehlt Roche die Verwendung eines Puffers, der die Komponenten des Aufbewahrungspuffers enthält: 20 mM Tris-HCl, 60 mM KCl, 1 mM EDTA, 5 mM Dithoerythritol, 50 % Glycerin (v/v), pH 7,5 (4 °C).
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anthony Simmons et al.
Nature protocols, 1(6), 2688-2700 (2007-04-05)
Genetic redirection of lymphocytes that have been engineered to recognize antigens other than those originally programmed by their rearranged germlines is a potentially powerful immunotherapeutic tool. The rationale for the protocol described here is that many cancers and persistent or
Haoyi Wang et al.
Nature protocols, 3(10), 1569-1577 (2008-09-20)
We present a protocol for a novel method for identifying the targets of DNA-binding proteins in the genome of the yeast Saccharomyces cerevisiae. This is accomplished by engineering a DNA-binding protein so that it leaves behind in the genome a
Johanna Viiri et al.
PloS one, 8(7), e69563-e69563 (2013-08-08)
Age-related macular degeneration (AMD) is the most common reason of visual impairment in the elderly in the Western countries. The degeneration of retinal pigment epithelial cells (RPE) causes secondarily adverse effects on neural retina leading to visual loss. The aging