Merck
64803-U
Supelco
Scheidetrichter
glass stopcock plug
, size 250 mL
Synonym(e):
SCHEIDETRICHTER, 250ML, MIT GLASHAHN
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Größe
22 (stopper)
4 (stopcock)
250 mL
Anwendung(en)
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Nach Squibb, mit Glas- oder PTFEabsperrhahn.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)