Merck
11467140001
Roche
DNA, molekularbiologische Qualität
from fish sperm
Synonym(e):
DNA
About This Item
UNSPSC-Code:
41106310
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
fish (sperm)
Qualitätsniveau
Qualität
Molecular Biology
Form
solution (ready-to-use)
Mol-Gew.
40-1,000 kDa
Verpackung
pkg of 500 mg
Hersteller/Markenname
Roche
Konzentration
100 μg/mL
Farbe
light yellowopalescent
Löslichkeit
water: miscible
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
DNA in molekularbiologischer Qualität wird als Mischung ultraschallbehandelter und denaturierter einsträngiger DNA-Fragmente geliefert.
DNA in molekularbiologischer Qualität wird zur Verhinderung von nicht-spezifischen Hybridisierungsreaktionen verwendet.
Anwendung
Die gebrauchsfertige Lösung wird der Hybridisierungsmatrix direkt hinzugefügt. Sie verhindert eine nicht-spezifische Hybridisierung bei Membranen aller Typen (z. B. Southern- und Nothern-Blot-Anwendungen) oder bei In-situ-DNA-Hybridisierungen. DNA in molekularbiologischer Qualität wird in Chromatin-Immunpräzipitationsassays (ChiP-Assays) eingesetzt.[1]
Hinweis: Ein Zusetzen von NaCl, eine Behandlung mit Ultraschall, Scheren oder Denaturieren sind nicht erforderlich.
Sequenz
Kettenlänge 120 bis 3.000 Nukleotide
Physikalische Form
Lösung, 10 mg/ml, in 10 mM Tris-HCl, 10 mM NaCl, 1 mM EDTA, pH 8,0
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: 100 μg/ml
Diese Fischsperma-DNA sollte mit einer Konzentration von 100 μg/ml (Verdünnung von 1: 100) in Prähybridisierungslösungen verwendet werden.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Yu Sasano et al.
Bio-protocol, 7(10), e2306-e2306 (2017-05-20)
Chromosome engineering is an important technology with applications in basic biology and biotechnology. Chromosome splitting technology called PCS (PCR-mediated Chromosome Splitting) has already been developed as a fundamental chromosome engineering technology in the budding yeast. However, the splitting efficiency of
Jasmin van den Heuvel et al.
eLife, 10 (2021-07-29)
In humans and other holozoan organisms, the ribosomal protein eS30 is synthesized as a fusion protein with the ubiquitin-like protein FUBI. However, FUBI is not part of the mature 40S ribosomal subunit and cleaved off by an as-of-yet unidentified protease.
Ryudo Ohbayashi et al.
Bio-protocol, 8(15), e2958-e2958 (2018-08-05)
Cyanobacteria are prokaryotic organisms that carry out oxygenic photosynthesis. The fresh water cyanobacterium Synechococcus elongatus PCC 7942 is a model organism for the study of photosynthesis and gene regulation, and for biotechnological applications. Besides several freshwater cyanobacteria, S. elongatus 7942
Dilip Kumar et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 182(2), 1011-1020 (2009-01-07)
The MAPKs ERK, JNK, and p38 control diverse aspects of the immune response, including regulation of cytotoxin biology in NK cells and CTL. The chemokine CCL5 is coreleased with the cytotoxins, perforin, the granzymes, and granulysin, during the lethal hit