Merck
11004638001
Roche
Chymostatin
Synonym(e):
N-(Nα-Carbonyl-Cpd-X-Phe-al)-Phe (Cpd = Capreomycin) (Capreomycin = [S,S]-α-(2- Iminohexahydro-4-pyrimidyl) glycin)
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
Form
powder
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
Mr = 607.71
Verpackung
pkg of 10 mg
Hersteller/Markenname
Roche
mp (Schmelzpunkt)
205 °C
Löslichkeit
acetic acid: soluble 20 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(C(NC(NC(C1NC(NCC1)=N)C([F,Cl,Br,I]C)=O)=O)CC2=CC=CC=C2)=O
InChIKey
MRXDGVXSWIXTQL-HYHFHBMOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Chymostatin is a mixture of three components, A, B, and C. The component A being N-[((S)-1-carboxy-2-phenylethyl)-carbamoyl]-α-[2-iminohexahydro-4(S)-pyrimidyl]-L-glycyl-L-leucyl-phenylalaninal. The other two components B and C differ in that the L-leucyl residue is substituted by L-valine and L-isoleucine, respectively.
Anwendung
Chymostatin is a specific inhibitor of α-, β-, γ-, and δ-chymotrypsin.
Biochem./physiol. Wirkung
Chymostatin ist ein starker Inhibitor zahlreicher Proteasen, einschließlich Chymotrypsin, Papain, chymotrypsin-ähnliche Serinproteinasen sowie lysosomalen Cysteinproteasen wie Cathepsine A, B, C, B, H und L. Es ist ein schwacher Inhibitor der humanen Leukozyten-Elastase. Es ist bei einer Endkonzentration von 100 bis 200 μg/mL (10 bis 100 μM) wirksam. Chymostatin wird oft in Proteasehemmer-Cocktails in Verbindung mit Pflanzenextrakten verwendet.
Qualität
Performance tested.
Alternative Formulierung
C31H41N7O6
Angaben zur Herstellung
Löslichkeitstests in Eisessig bei 10 mg/mL ergeben eine klare Lösung, die in der Regel farblos ist, aber auch gelb erscheinen kann. Berichten zufolge ist das Produkt auch in DMSO löslich; nur schwer löslich in Wasser und kurzkettigen Alkoholen; unlöslich in Ethylacetat, Butylacetat, Ether, Hexan und Petrolether. Stammlösungen (10 mM) können in DMSO angesetzt werden und sind über Monate hinweg bei -20 °C stabil. Stammlösungen können auch in 0,1 M HCl angesetzt werden. Verdünnte Lösungen (10–100 μM) sind aufgrund der Oxidation des endständigen Aldehyds nur wenige Stunden lang stabil.
Working concentration: 6 to 60 μg/ml (10 to 100 μM)
1 U chymotrypsin is inhibited to 49% of the original activity by 1.8 μg of chymostatin.
Thin-layer chromatography: butanol/methanol/H2O = 4 / 1 / 2
Working solution: Soluble in glacial acetic acid or DMSO to 20 mg/ml. Sparingly soluble in water, methanol, or ethanol. Insoluble in ethyl acetate, petroleum and ethyl ethers, hexane, or chloroform (CHCl3).
It is recommended to dissolve the inhibitor in 1% acetic acid in higher concentration and to adjust the concentration wanted with phosphate buffer, 0.05 M, pH 7.0, which is common for chymotrypsin assay.
CAUTION: DMSO (Dimethyl sulfoxide) will permeate the skin, carrying solubilized protease inhibitors. Always wear appropriate protection for eyes, skin, etc.
Storage conditions (working solution): -15 to -25 °C
Dilute solutions should be stored frozen in aliquots at -15 to -25 °C and are stable for approximately one month. Avoid repeated freezing. Growth of microorganisms should be avoided as proteases from microbial origin may hydrolyze the peptides.
Sonstige Hinweise
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The structure of chymostatin, a chymotrypsin inhibitor.
K Tatsuta et al.
The Journal of antibiotics, 26(11), 625-646 (1973-11-01)
Verena van der Heide et al.
Cell reports, 38(11), 110508-110508 (2022-03-06)
Concerns that infection with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), the etiological agent of coronavirus disease 2019 (COVID-19), may cause new-onset diabetes persist in an evolving research landscape, and precise risk assessment is hampered by, at times, conflicting evidence.
Mirza Muhammad Fahd Qadir et al.
Nature communications, 11(1), 3265-3265 (2020-07-01)
The culture of live pancreatic tissue slices is a powerful tool for the interrogation of physiology and pathology in an in vitro setting that retains near-intact cytoarchitecture. However, current culture conditions for human pancreatic slices (HPSs) have only been tested
Sarah Bui et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2557, 453-493 (2022-12-14)
In this chapter, we provide a detailed guide for the application of commonly used small molecules to study Golgi structure and function in vitro. Furthermore, we have curated a concise, validated list of endomembrane markers typically used in downstream assays